missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-(aminométhyl)benzoïque 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A0965500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A0965500G 500 g
A096525G 25 g
A0965100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A0965500G Fournisseur TCI America Code fournisseur A0965500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 56-91-7
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00010203
Clé InChI QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
Nom de l’IUPAC Acide 4-(aminométhyl)benzoïque
SOURIRES C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Aminomethyl)benzoic Acid
Couleur Blanc-jaune
Quantité 500 g
Poids de formule 151.17
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0109
TSCA Non