missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate d’acide 4-(aminométhyl)benzénéboronique, 96%

Numéro de catalogue. AAH5285503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5285503 1 g
AAH5285506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5285503 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5285503
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 75705-21-4 | C7H11BClNO2 | 187,43 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien scellé. Conserver loin des agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 75705-21-4
Formule moléculaire C7H11BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.43
Numéro MDL MFCD01632199
Clé InChI HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
PubChem CID 2734311
Nom de l’IUPAC [4-(aminométhyl)phényl]acide boronique; Chlorhydrate
SOURIRES Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Point de fusion 240°C to 250°C
Quantité 1 g
Poids de formule 187.43
Pourcentage de pureté 96%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche