missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-Aminohippurique 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A031325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A031325G 25 g
A031310G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A031325G Fournisseur TCI America Code fournisseur A031325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 61-78-9
Formule moléculaire C9H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00007890
Clé InChI HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
Nom de l’IUPAC Acide acétique 2-[(4-aminobenzoyle)amino]acétique
SOURIRES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Aminohippuric Acid
Point de fusion 197 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥99,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0111
TSCA Oui