missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate d’acide 4-aminobenzénéboronique, 97%

Numéro de catalogue. AAH27479ME
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH27479ME 500 mg
AAH27479MC 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH27479ME Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27479ME
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 80460-73-7 | C6H9BClNO2 | 173,403 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 80460-73-7
Formule moléculaire C6H9BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.403
Numéro MDL MFCD03001333
Clé InChI QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylboronic acid hydrochloride, 4-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid hcl, 4-boronoaniline hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid, hcl, boronic acid, 4-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1747, 4-aminophenylboronicacidhydrochloride, ksc494e4p
PubChem CID 2734614
Nom de l’IUPAC (4-aminophényl)acide boronique; Chlorhydrate
SOURIRES B(C1=CC=C(C=C1)N)(O)O.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Point de fusion 125 °C à 132 °C
Quantité 500 mg
Sensibilité Hygroscopique
Poids de formule 173.41
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche