missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-6-hydroxypyrimidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A24395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A24395G 5 g
A24391G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A24395G Fournisseur TCI America Code fournisseur A24395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1193-22-2
Formule moléculaire C4H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.10
Numéro MDL MFCD00051502
Clé InChI HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 70944
Nom de l’IUPAC 6-amino-1,4-dihydropyrimidine-4-one
SOURIRES NC1=CC(=O)N=CN1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Point de fusion 265 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 111.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline