missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-3-méthylbenzonitrile, 98%

Numéro de catalogue. AAL1786806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1786806 5 g
AAL1786803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1786806 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1786806
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 78881-21-7 | C8H8N2 | 132,166 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 78881-21-7
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.166
Numéro MDL MFCD02093969
Clé InChI MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-o-toluidine, 2-amino-5-cyanotoluene, 4-cyano-2-methylaniline, 4-amino-3-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-methyl, pubchem4667, 4-cyano-2-methyianiline, 2-methyl-4-cyanoaniline, acmc-1bc2f
PubChem CID 7010316
Nom de l’IUPAC 4-amino-3-méthylbenzonitrile
SOURIRES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Amino-3-methylbenzonitrile
Point de fusion 93 °C à 94 °C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 3235728
Poids de formule 132.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
EINECSNumber 000-000-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche