missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-3-fluoropyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A23835G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A23835G 5 g
A23831G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A23835G Fournisseur TCI America Code fournisseur A23835G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2247-88-3
Formule moléculaire C5H5FN2
Poids moléculaire (g/mol) 112.107
Numéro MDL MFCD00234072
Clé InChI UFIKBUVVVGSMGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-4-aminopyridine, 3-fluoro-pyridin-4-ylamine, 3-fluoro-4-pyridylamine, 3-fluoro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3-fluoro, pubchem1261, 3-amine-5-fluoropyridine, 3-fluoropyridine-4-amine, acmc-1ck3i
PubChem CID 817122
Nom de l’IUPAC 3-fluoropyridine-4-amine
SOURIRES C1=CN=CC(=C1N)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Amino-3-fluoropyridine
Point de fusion 79 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 112.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline