missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-3-chlorobenzotrifluorure 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A15115G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A15115G 5 g
A151125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A15115G Fournisseur TCI America Code fournisseur A15115G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39885-50-2
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Numéro MDL MFCD00042563
Clé InChI MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chlorobenzotrifluoride, 4-amino-5-chloro-benzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-aminobenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 4-amino-3-chloro-benzotrifluoride, pubchem2474
PubChem CID 162001
Nom de l’IUPAC 2-chloro-4-(trifluorométhyl)aniline
SOURIRES NC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 195.57
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-0266
TSCA Non