missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-1-naphthol Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A03665G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A03665G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A03665G Fournisseur TCI America Code fournisseur A03665G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5959-56-8
Formule moléculaire C10H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 195.646
Numéro MDL MFCD00012562
Clé InChI FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
Nom de l’IUPAC 4-aminonaphtalène-1-ol; Chlorhydrate
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Amino-1-naphthol Hydrochloride
Point de fusion 280 °C
Couleur Violet-blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 195.65
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-0363
RTECSNumber QL3342000
TSCA Oui