missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Allylpyrocatétol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A294710MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A294710MG 10 mg
A2947100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A294710MG Fournisseur TCI America Code fournisseur A294710MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1126-61-0
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD01548379
Clé InChI FHEHIXJLCWUPCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Allyl-1,2-benzenediol, 4-Allyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Allylcatechol, Hydroxychavicol
PubChem CID 70775
Nom de l’IUPAC 4-prop-2-énylbenzène-1,2-diol
SOURIRES C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Allylpyrocatechol
Point de fusion 44 °C
Point d’ébullition 123 °C
Quantité 10 mg
Poids de formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber CZ9029440
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur