missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide 4-acétoxyphénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Acetoxyphenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| Point de fusion | 224 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 179.97 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |