missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Acétamidophénol, 98%

Numéro de catalogue. AAA1124030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1124030 250 g
AAA1124036 500 g
AAA112400B 1000 g
AAA112400I 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AAA1124030 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1124030
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 103-90-2 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol

Inhibiteur de la cyclooxygénase et analgésique largement utilisé. Les produits pharmaceutiques formulés à base de 4-acétaminophénol sont utilisés comme anti-infectants, analgésiques, antirhumataux et antipyrétiques. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique, le stabilisateur au peroxyde d’hydrogène et les produits chimiques photographiques.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Inhibiteur de la cyclooxygénase et analgésique largement utilisé. Les produits pharmaceutiques formulés à base de 4-acétaminophénol sont utilisés comme anti-infectants, analgésiques, antirhumataux et antipyrétiques. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique, le stabilisateur au peroxyde d’hydrogène et les produits chimiques photographiques.

Solubilité
Soluble dans l’alcool, la diméthylformamide, le dichlorure d’éthylène, l’acétone et l’acétate d’éthyle. Légèrement soluble dans l’eau et l’éther.

Notes
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les métaux alcalins.

Identifiants chimiques

CAS 103-90-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00002328
Clé InChI RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
Nom de l’IUPAC N-(4-hydroxyphényl)acétamide
SOURIRES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Acetamidophenol
Point de fusion 168 °C à 172 °C
Densité 1.293
Quantité 250 g
Beilstein 2208089
Indice de Merck 14,47
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’alcool, le diméthylformamide, le dichlorure d’éthylène, l’acétone et l’acétate d’éthyle. Légèrement soluble dans l’eau et l’éther.
Poids de formule 151.17
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
EINECSNumber 203-157-5
RTECSNumber AE4200000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche