missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T24715G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T24715G 5 g
T24711G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T24715G Fournisseur TCI America Code fournisseur T24715G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 632339-23-2
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD10566937
Clé InChI UAFDSOCDQRHNCL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,6-Epoxy-2,2a,5,5a,6,6a-hexahydrooxireno[f]isobenzofuran-3(1aH)-one
PubChem CID 20632532
Nom de l’IUPAC 4,9,11-trioxatétracyclo[5.3.1.0²,⁶.0⁸,¹⁰]undecan-3-un
SOURIRES O=C1OCC2C3OC(C4OC34)C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one
Point de fusion 181 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 168.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline