missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,7-Bis(5-bromo-4-n-octyl-2-thiényl)-2,1,3-benzothiadiazole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,7-Bis(5-bromo-4-n-octyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 682.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |