missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,7-Bis(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 95,0+, TCI America™

Numéro de catalogue. B35735G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B35735G 5 g
B35731G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B35735G Fournisseur TCI America Code fournisseur B35735G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 934365-16-9
Formule moléculaire C18H26B2N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 388.10
Numéro MDL MFCD11656086
Clé InChI DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester
PubChem CID 46739758
Nom de l’IUPAC 4,7-bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
SOURIRES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=NSN=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Point de fusion 214 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 388.10
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline