missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Diméthyl-2-hydroxypyrimidine 98,0+% TCI America™

Numéro de catalogue. D242725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D242725G 25 g
D2427100G 100 g
D2427500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D242725G Fournisseur TCI America Code fournisseur D242725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 108-79-2
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00006072
Clé InChI WHEQVHAIRSPYDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ol, 4,6-dimethyl-2-hydroxypyrimidine, 4,6-dimethylpyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 4,6-dimethyl, unii-hg0cbn4v9f, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol, hg0cbn4v9f, 4,6-dimethyl-2-pyrimidone
PubChem CID 9508
Nom de l’IUPAC 4,6-diméthyl-1,2-dihydropyrimidine-2-one
SOURIRES CC1=CC(C)=NC(=O)N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Point de fusion 202 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 124.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-2245
TSCA Oui