missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dihydroxypyrimidine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D182125G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D182125G 25 g
D1821250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D182125G Fournisseur TCI America Code fournisseur D182125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1193-24-4
Formule moléculaire C4H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Numéro MDL MFCD00016733
Clé InChI DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dihydroxypyrimidine, pyrimidine-4,6-diol, 4,6-pyrimidinediol, 6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 4,6-dihydroxypyrimidin, 6-hydroxy-4-pyrimidinone
PubChem CID 14512
Nom de l’IUPAC 6-hydroxy-3,4-dihydropyrimidine-4-one
SOURIRES OC1=CC(=O)NC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,6-Dihydroxypyrimidine
Quantité 25 g
Poids de formule 112.09
Pourcentage de pureté ≥95,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber UW7523000
TSCA Oui