missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dichloropyrimidine, 97%

Numéro de catalogue. AC163371000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC163371000 100 g Bouteille en verre
AC163370050 5 g Bouteille en verre
AC163370250 25 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC163371000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 163371000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1193-21-1 | C4H2Cl2N2 | 148,97 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1193-21-1
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.97
Numéro MDL MFCD00006109
Clé InChI XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine, 4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloro-1,3-diazine, 4,6-dichlorpyrimidin, dichloropyrmidine, dichloropyrimidine, zlchem 225, pubchem6913, 4,6-dichloropyrimdine
PubChem CID 70943
Nom de l’IUPAC 4,6-dichloropyrimidine
SOURIRES ClC1=CC(Cl)=NC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4, 6-Dichloropyrimidine
CAS % minimum 96.0
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 63 °C à 68 °C
Couleur Jaune à vert
Point d’ébullition 176 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 100 g
Poids de formule 148.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several m
EINECSNumber 214-770-2

RUO – Usage réservé à la recherche