missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D35585G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D35585G 5 g
D355825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D35585G Fournisseur TCI America Code fournisseur D35585G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1780-26-3
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.001
Numéro MDL MFCD00090472
Clé InChI FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
PubChem CID 234997
Nom de l’IUPAC 4,6-dichloro-2-méthylpyrimidine
SOURIRES CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Point de fusion 47 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 163.00
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline