missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Diaminoresorcinol Dihydrochlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D18885G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D18885G 5 g
D188825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D18885G Fournisseur TCI America Code fournisseur D18885G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 16523-31-2
Formule moléculaire C6H10Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 213.058
Numéro MDL MFCD00143239
Clé InChI KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
PubChem CID 2733648
Nom de l’IUPAC 4,6-diaminobenzène-1,3-diol; Dihydrochlorure
SOURIRES C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,6-Diaminoresorcinol Dihydrochloride
Quantité 5 g
Poids de formule 213.06
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-4275
TSCA Oui