missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, tech. 90%

Numéro de catalogue. AAL1306406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1306406 5 g
AAL1306403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1306406 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1306406
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 645-92-1 | C3H5N5O | 127,107 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 645-92-1
Formule moléculaire C3H5N5O
Poids moléculaire (g/mol) 127.107
Numéro MDL MFCD00023186
Clé InChI MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammeline, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol, ammelin, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4,6-diamino, 2,4-diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, cyanurodiamide, 2,4-diamino-1,3,5-triazin-6-one, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2 1h-one, unii-lc8g9556q0, s-triazin-2-ol, 4,6-diamino
PubChem CID 12583
ChEBI CHEBI:28646
Nom de l’IUPAC 2,6-diamino-1H-1,3,5-triazin-4-one
SOURIRES C1(=NC(=O)N=C(N1)N)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
Quantité 5 g
Beilstein 5570
Poids de formule 127.11
Pourcentage de pureté 90%
Niveau Caractéristiques
EINECSNumber 211-455-1
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche