missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Éthylenedithio-1,3-dithiole-2-thione 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E04295G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E04295G 5 g
E04291G 1 g
E042925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. E04295G Fournisseur TCI America Code fournisseur E04295G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 59089-89-3
Formule moléculaire C5H4S5
Poids moléculaire (g/mol) 224.387
Numéro MDL MFCD00137882
Clé InChI LFPIFRGVCYRUEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 360963
Nom de l’IUPAC 5,6-dihydro-[1,3]dithiolo[4,5-b][1,4]dithiine-2-thione
SOURIRES C1CSC2=C(S1)SC(=S)S2

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiole-2-thione
Point de fusion 124 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 224.39
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline