missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Diméthylthiazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D21425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D21425G 5 g
D214225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D21425G Fournisseur TCI America Code fournisseur D21425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3581-91-7
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.178
Numéro MDL MFCD00005336
Clé InChI UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference
PubChem CID 62510
Nom de l’IUPAC 4,5-diméthyl-1,3-thiazole
SOURIRES CC1=C(SC=N1)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,5-Dimethylthiazole
Couleur Jaune
Point d’ébullition 159 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 113.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber XJ4380000
TSCA Non