missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Diméthylthiazole, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4,5-Dimethylthiazole |
| Densité | 1.07 |
| Point d’ébullition | 157 °C à 158 °C |
| Point d’éclair | 51 °C (123 °F) |
| Indice de réfraction | 1.521 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 105694 |
| Poids de formule | 113.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
| Hazard Category | H226-H302-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H226 Toxic if swallowed. Flammable liquid and vapor. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. |
| EINECSNumber | 222-703-3 |
| RTECSNumber | XJ4380000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche