missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(5-Bromo-2-fluorobenzyl)morpholine, 96%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AAH6225403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH6225403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH6225403 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H6225403
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 488799-67-3
Formule moléculaire C11H13BrFNO
Poids moléculaire (g/mol) 274.133
Numéro MDL MFCD20441943
Clé InChI LHWHXDWETOZZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-bromo-2-fluorobenzyl morpholine, 4-bromo-1-fluorophenyl-2-morphlinomethyl benzene, 4-5-bromo-2-fluorophenyl methyl morpholine, 4-5-bromo-2-fluoro-benzyl-morpholine
PubChem CID 22285325
Nom de l’IUPAC 4-[(5-bromo-2-fluorophényl)méthyl]morpholine
SOURIRES C1COCCN1CC2=C(C=CC(=C2)Br)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(5-Bromo-2-fluorobenzyl)morpholine
Quantité 1 g
Poids de formule 274.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante