missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Bis(benzoylthio)-1,3-dithiole-2-thione 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B11991G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B11991G 1 g
B11995G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B11991G Fournisseur TCI America Code fournisseur B11991G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 68494-08-6
Formule moléculaire C17H10O2S5
Poids moléculaire (g/mol) 406.565
Numéro MDL MFCD00059894
Clé InChI YQZPSSPUVUGQQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 364673
Nom de l’IUPAC S-(5-benzoylsulfanyl-2-sulfanylidène-1,3-dithiol-4-yl) benzènecarbothioate
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C(=O)SC2=C(SC(=S)S2)SC(=O)C3=CC=CC=C3

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,5-Bis(benzoylthio)-1,3-dithiole-2-thione
Point de fusion 142 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 406.57
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline