missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Méthylènebis(N,N-diglycidylaniline) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M2619100G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M2619100G 100 g
M261925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M2619100G Fournisseur TCI America Code fournisseur M2619100G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 28768-32-3
Formule moléculaire C25H30N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 422.525
Numéro MDL MFCD00661161
Clé InChI FAUAZXVRLVIARB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91593
Nom de l’IUPAC 4-[[4-[bis(oxiran-2-ylméthyl)amino]phényl]méthyl]-N,N-bis(oxiran-2-ylméthyl)aniline
SOURIRES C1C(O1)CN(CC2CO2)C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=C(C=C4)N(CC5CO5)CC6CO6

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
Quantité 100 g
Numéro UN 3082
Poids de formule 422.53
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Liquide