missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-(4-Méthoxyphénoxy)acétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M27405G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M27405G 5 g
M27401G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M27405G Fournisseur TCI America Code fournisseur M27405G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 54916-28-8
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.274
Numéro MDL MFCD00052928
Clé InChI ICXPZMQQZWKKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetyl-4'-methoxydiphenyl ether, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethanone, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethan-1-one, 4'-4-methoxyphenoxy acetophenone, 1-acetyl-4-4-methoxyphenoxy benzene, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl, maybridge1_003245, 4-acetyl-4'-methoxydiphenylether, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2777253
Nom de l’IUPAC 1-[4-(4-méthoxyphénoxy)phényl]éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 4′-(4-Methoxyphenoxy)acetophenone
Point de fusion 59 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 236 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 242.27
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline