missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Méthoxybenzyloxy)-1,3-butanediol 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7132999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M20641G 1 g
M20645G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M20641G Fournisseur TCI America Code fournisseur M20641G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1820740-81-5
Formule moléculaire C12H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.272
Clé InChI GCVOAHFIFQYCKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44629983
Nom de l’IUPAC 4-[(4-méthoxyphényl)méthoxy]butane-1,3-diol
SOURIRES COC1=CC=C(C=C1)COCC(CCO)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol
Couleur Incolore
Quantité 1 g
Poids de formule 226.27
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide