missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Fluorophényl)-4-hydroxypipéridine, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 4-4-fluorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-fluorophenyl-4-piperidinol, 4-fluorophenyl-4-hydroxylpiperidinehydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol,4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4hydroxypiperidine, 4-hydroxy-4-4-fluorophenyl piperidine, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxy piperidine |
| Formula Weight | 195.23 |
| Percent Purity | 97% |
| Physical Form | Solide |
| Chemical Name or Material | 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 223-431-8 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche