missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4-Diphényl-2-butanone, 98%

Numéro de catalogue. AAA1384706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1384706 5 g
AAA1384703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1384706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1384706
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 5409-60-9 | C16H16O | 224,303 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5409-60-9
Formule moléculaire C16H16O
Poids moléculaire (g/mol) 224.303
Numéro MDL MFCD00017619
Clé InChI FPHXYKLKNOEKTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-diphenyl-2-butanone, 4,4'-diphenyl-2-butanone, benzhydrylaceton, acmc-20amsh, 4,4-diphenyl-butan-2-one, 2-butanone,4,4-diphenyl, methyl-2,2-diphenylethyl ketone
PubChem CID 79421
Nom de l’IUPAC 4,4-diphénylbutan-2-1
SOURIRES CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4-Diphenyl-2-butanone
Quantité 5 g
Poids de formule 224.3
Pourcentage de pureté 98%
EINECSNumber 226-482-4
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche