missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridine, 98%

Numéro de catalogue. AAB2493603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2493603 1 g
AAB2493606 5 g
AAB2493614 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. AAB2493603 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. B2493603
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 1134-35-6 | C12H12N2 | 184,242 g/mol

La 4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridine est utilisée comme intermédiaire chimique. Il peut être utilisé pour déterminer des composés ferreux et cyanurés.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: 4,4-Diméthyl-2,2-bipyridine′ ′ est utilisée comme intermédiaire chimique. Il peut être utilisé pour déterminer des composés ferreux et cyanurés.

Solubilité
Soluble dans de l’éthanol, de l’acide acétique, du benzène, du toluène. Très soluble dans l’eau au pH < 2.

Notes
Conservez dans des conditions fraîches et sèches, bien scellées. Conserver loin des agents oxydants.

Chemical Identifiers

CAS 1134-35-6
Formule moléculaire C12H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 184.242
Numéro MDL MFCD00006441
Clé InChI NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
PubChem CID 14338
Nom de l’IUPAC 4-méthyl-2-(4-méthylpyridine-2-yl)pyridine
SOURIRES CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C

Specifications

Nom ou substance chimique 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Point de fusion 171 °C à 175 °C
Quantité 1 g
Beilstein 128995
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’éthanol, l’acide acétique, le benzène, le toluène. Très soluble dans l’eau au pH < 2.
Poids de formule 184.24
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
EINECSNumber 214-483-2
RTECSNumber DW1765000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche