missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Diméthoxydiphénylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D06321G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D06321G 1 g
D06325G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D06321G Fournisseur TCI America Code fournisseur D06321G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 101-70-2
Formule moléculaire C14H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.28
Numéro MDL MFCD00014895
Clé InChI VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-methoxyphenyl amine, 4,4'-dimethoxydiphenylamine, di-p-anisylamine, di-p-methoxyphenylamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl aniline, bis p-anisyl amine, bis p-methoxyphenyl amine, benzenamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl, termofleks a, bis-4-methoxy-phenyl-amine
PubChem CID 7571
Nom de l’IUPAC 4-méthoxy-N-(4-méthoxyphényl)aniline
SOURIRES COC1=CC=C(NC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′-Dimethoxydiphenylamine
Point de fusion 103 °C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 229.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-2783
RTECSNumber DU9085000
TSCA Oui