missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Diméthoxybenzhydrylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D22021G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D22021G 1 g
D22025G 5 g
D220225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D22021G Fournisseur TCI America Code fournisseur D22021G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 19293-62-0
Formule moléculaire C15H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.31
Numéro MDL MFCD00191409
Clé InChI HROGQYMZWGPHIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-Di(p-anisyl)methylamine
PubChem CID 350042
Nom de l’IUPAC 1,1-bis(4-méthoxyphényl)méthanamine
SOURIRES COC1=CC=C(C=C1)C(N)C1=CC=C(OC)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′-Dimethoxybenzhydrylamine
Point de fusion 62 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 243.31
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline