missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Diméthoxy-trans-stilbène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D3104500MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D3104500MG 500 mg
D31041G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D3104500MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D3104500MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 15638-14-9
Formule moléculaire C16H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.302
Clé InChI CAWFCZIEFIQKRV-ONEGZZNKSA-N
Synonyme bianisal, 4,4'-dimethoxystilbene, bianisylidene, photoanethole, p,p'-dimethoxystilbene, 4,4'-dimethoxy-trans-stilbene, e-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethene, 1-methoxy-4-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl benzene, 4,4/'-dimethoxystilbene, 1,1'-e-ethene-1,2-diylbis 4-methoxybenzene
PubChem CID 641296
Nom de l’IUPAC 1-méthoxy-4-[(E)-2-(4-méthoxyphényl)éthényl]benzène
SOURIRES COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′-Dimethoxy-trans-stilbene
Point de fusion 214 °C
Quantité 500 mg
Poids de formule 240.30
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur