missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Difluorobenzhydryl Chloride 97.0+%, TCI America™
Supplier: TCI America D413825G
Specifications
| 4,4′-Difluorobenzhydryl Chloride | |
| Yellow | |
| C13H9ClF2 | |
| 25 g | |
| 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene | |
| C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F | |
| 238.662 | |
| 238.66 | |
| Liquid |
| 27064-94-4 | |
| 112°C | |
| MFCD00044329 | |
| 3265 | |
| FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene | |
| 2723773 | |
| ≥97.0% (GC) |
Chemical Identifiers
| 27064-94-4 | |
| 238.662 | |
| FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 2723773 | |
| C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F |
| C13H9ClF2 | |
| MFCD00044329 | |
| 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene | |
| 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene |
Safety and Handling
TSCA : No