missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Chlorophényl)-4-hydroxypipéridine 97,0+%, TCI America™

Catalog No. C12915G
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
C12915G 5 g
C129125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. C12915G Supplier TCI America Supplier No. C12915G

Chemical Identifiers

CAS 39512-49-7
Formule moléculaire C11H15Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 248.15
Numéro MDL MFCD00006001
Clé InChI PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
Nom de l’IUPAC Chlorure d’hydrogène 4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol
SOURIRES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1

Specifications

Nom ou substance chimique 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Point de fusion 141 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 211.69
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline