missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Bromophényl)thiomorpholine 1,1-Dioxyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B26145G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B26145G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B26145G Fournisseur TCI America Code fournisseur B26145G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Laboratory reagent used for chemical research.

Identifiants chimiques

CAS 1093878-42-2
Formule moléculaire C10H12BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 290.18
Numéro MDL MFCD08276281
Clé InChI YDNMNPHZKMEGDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)phenyl Bromide
PubChem CID 44629765
Nom de l’IUPAC 4-(4-bromophényl)-1λ⁶-thiomorpholine-1,1-dione
SOURIRES BrC1=CC=C(C=C1)N1CCS(=O)(=O)CC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(4-Bromophenyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 290.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline