missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Chlorure de biphényldisulfonyle 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B11655G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B11655G 5 g
B116525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B11655G Fournisseur TCI America Code fournisseur B11655G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3406-84-6
Formule moléculaire C12H8Cl2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 351.21
Numéro MDL MFCD00007447
Clé InChI OTFAWEIFBPUXOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4′C-Biphenyldisulfonyl Dichloride, 4,4′C-Diphenyldisulfonyl Chloride
PubChem CID 76950
Nom de l’IUPAC [1,1'-biphényle]-4,4'-dichlorure de disulfonyle
SOURIRES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′-Biphenyldisulfonyl Chloride
Point de fusion 207 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 351.21
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline