missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4,6-Dichloro-2-pyrimidyl)morpholine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D40691G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D40691G 1 g
D40695G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D40691G Fournisseur TCI America Code fournisseur D40691G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 10397-13-4 | Formula: C8H9Cl2N3O | Weight: 234.08 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 10397-13-4
Formule moléculaire C8H9Cl2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 234.08
Numéro MDL MFCD05022359
Clé InChI OXCOCPRVQUEIOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2772068
Nom de l’IUPAC 4-(4,6-dichloropyrimidine-2-yl)morpholine
SOURIRES ClC1=CC(Cl)=NC(=N1)N1CCOCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(4,6-Dichloro-2-pyrimidyl)morpholine
Point de fusion 141 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Synonyme 4-4,6-dichloropyrimidin-2-yl morpholine, 4-4,6-dichloro-pyrimidin-2-yl-morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidyl morpholine, 2-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-morpholinopyrimidine, 2-4-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, morpholine,4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl morpholine, pubchem21502
Poids de formule 234.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline