missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol, 95%

Numéro de catalogue. AC438430250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC438430250 25 g
AC438430050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC438430250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 438430250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 148043-73-6 | C5H7F5O | 178,1 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 148043-73-6
Formule moléculaire C5H7F5O
Poids moléculaire (g/mol) 178.1
Clé InChI QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
PubChem CID 547967
Nom de l’IUPAC 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol
SOURIRES C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
CAS % minimum 94.0
CAS % maximal 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 134 °C à 135 °C
Point d’éclair 63 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 94% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de formule 178.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary Statement GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Avoid release to the environment.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –