missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acide benzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T28411G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T28411G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T28411G Fournisseur TCI America Code fournisseur T28411G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 180516-87-4
Formule moléculaire C13H17BO4
Poids moléculaire (g/mol) 248.09
Numéro MDL MFCD01863710
Clé InChI IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
Nom de l’IUPAC Acide benzoïque 4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acide benzoïque
SOURIRES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic Acid
Point de fusion 230 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 248.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline