missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid, 95%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC50901CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC50901CB 250mg
CC50901DA 1g
CC50901EA 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC50901CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC50901CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 851048-56-1
Formule moléculaire C10H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 204.19
Numéro MDL MFCD08741427
Clé InChI KXXLPIJOPGBFTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyloxadiazolylbenzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-benzoic acid
PubChem CID 22110111
Nom de l’IUPAC 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
SOURIRES CC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Fourchette de pourcentages d’essai 95%
Quantité 250mg
Poids de formule 204.18