missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Hydroxypropyl)morpholine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H135525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H135525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H135525G Fournisseur TCI America Code fournisseur H135525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4441-30-9
Formule moléculaire C7H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.202
Numéro MDL MFCD01713533
Clé InChI VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
Nom de l’IUPAC 3-morpholine-4-ylpropane-1-ol
SOURIRES C1COCCN1CCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(3-Hydroxypropyl)morpholine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 241 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 145.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber QE9104700
TSCA Non