missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(2-Pyridylazo)résorcinol sel monosodique monohydraté, 99+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate |
| CAS | 16593-81-0, 1141-59-9 |
| CAS % minimum | 99.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Couleur | Brun à brun-orangé |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99+% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule moléculaire | C11H9N3O2 |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche