missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2-Pyridylazo)resorcinol, 97+%

Numéro de catalogue. AC418590250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC418590250 25 g Bouteille en verre
AC418590050 5 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC418590250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 418590250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1141-59-9 | C11H9N 3O2 | 215,21 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Indicateur

Identifiants chimiques

CAS 1141-59-9
Formule moléculaire C11H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Numéro MDL MFCD00006256
Clé InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonyme 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
Nom de l’IUPAC (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SOURIRES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
CAS % minimum 98.5
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 188,0 °C
Couleur Orange
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 97 + %
Emballage Bouteille en verre
Quantité 25 g
Indice de Merck 15, 7125
Poids de formule 215.21
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
EINECSNumber 214-528-6

Utilisation uniquement de la recherche RUO –