missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2-Aminoéthyl)pyridine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A12645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A12645G 5 g
A126425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A12645G Fournisseur TCI America Code fournisseur A12645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13258-63-4
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00038045
Clé InChI IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 83275
Nom de l’IUPAC 2-(pyridine-4-yl)éthane-1-amine
SOURIRES NCCC1=CC=NC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Point d’ébullition 120 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2735
Poids de formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Liquide