missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2-Aminoéthyle)Benzènsulfonyl Fluorure Hydrochlorure, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19350390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19350390 500 mg
ICN19350310 10 mg
ICN19350380 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN19350390 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219350390

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 30827-99-7
Formule moléculaire C8H11ClFNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.689
Clé InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
Nom de l’IUPAC fluorure de 4-(2-aminoéthyle)benzénesulfonyle; Chlorhydrate
SOURIRES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Quantité 500 mg
Poids de formule 239.7