missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1h-imidazol-1-ylmethyl)aniline, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC43314DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC43314DA 1g
CC43314CB 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC43314DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC43314DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 56643-85-7
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.22
Numéro MDL MFCD06660785
Clé InChI DGHAOTHIDTUSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-imidazol-1-ylmethylphenylamine, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 4-1-imidazolyl methyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, 1-4-aminobenzyl imidazole, 4-imidazolylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl-1h-imidazole
PubChem CID 1265319
Nom de l’IUPAC 4-(imidazol-1-ylmethyl)aniline
SOURIRES NC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%