missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T3013200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T3013200MG 200 mg
T30131G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T3013200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur T3013200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6523-49-5
Formule moléculaire C8H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00171470
Clé InChI BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
PubChem CID 735826
Nom de l’IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline
SOURIRES C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Point de fusion 143 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 160.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline